Learn More
Ethyl-4,4,4-Trifluorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317756 5 g -
11307756 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11399.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-26-6
Summenformel C6H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.131
MDL-Nummer MFCD00041398
InChI-Schlüssel PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 2733273
IUPAC-Name Ethyl-4,4,4-trifluorobutanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Dichte 1.16
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Brechungsindex 1.352
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1769215
Formelmasse 170.13
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.