Learn More
Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat, Mikromol™
Beschreibung
Ethyl-(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester |
| CAS | 864357-87-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Simvastatin Hydroxy Acid Ethyl Ester |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C27 H44 O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-, ethyl ester, (βR,ΔR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, Ethyl (βR,ΔR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoate, Ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate, Simvastatin ethyl ester, (βR,ΔR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H44O6/c1-7-27(5,6)26(31)33-23-14-17(3)13-19-10-9-18(4)22(25(19)23)12-11-20(28)15-21(29)16-24(30)32-8-2/h9-10,13,17-18,20-23,25,28-29H,7-8,11-12,14-16H2,1-6H3/t17-,18-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@H](C)C[C@H](OC(=O)C(C)(C)CC)[C@H]12 |
| IUPAC-Name | Ethyl-(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat |
| Mehr anzeigen |