Learn More
Ethyl-3-Trifluormethyl-1-H-Pyrazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490164 25 g 25 Gramm
11470164 1 g 1 Gramm
11480164 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13609.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155377-19-8
Summenformel C7H7F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.14
MDL-Nummer MFCD00052083
InChI-Schlüssel VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
IUPAC-Name Ethyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 25 g
Formelmasse 208.14
Reinheit (%) 97%