Learn More
Ethyl-3-phenoxypropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361977
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361977 50 g 50 Gramm
11351977 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07606.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22409-91-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22409-91-2
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00026919
InChI-Schlüssel TXKJOPXGYSFUNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 347973
IUPAC-Name Ethyl-Phenoxypropanoat 3
SMILES CCOC(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-phenoxypropionate
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.084
Siedepunkt 141°C to 143°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5005
Menge 50 g
Beilstein 2331072
Synonym ethyl 3-phenoxypropionate, 3-phenoxypropanoic acid ethyl ester, acmc-20akz9, propanoic acid,3-phenoxy-, ethyl ester, propanoic acid, 3-phenoxy-, ethyl ester
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%