Learn More
Ethyl 3-Oxohept-6-enoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-oxohept-6-enoate |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3 |
| Formelmasse | 170.0943 |