missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 3-Oxohept-6-enoate, TRC

Artikelnummer. 30373037
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373037 250 mg
30380166 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE929308250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17605-06-0
Summenformel C9 H14 O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
IUPAC-Name ethyl 3-oxohept-6-enoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CCC=C

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Ethyl 3-oxohept-6-enoate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Formelmasse 170.0943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.