Learn More
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498918
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62420.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 3-Oxocyclobutanecarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87121-89-9
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD09834114
InChI-Schlüssel BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22467070
IUPAC-Name Ethyl-3-oxocyclobutan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Menge 250 mg
Synonym ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 97%