Learn More
Ethyl 3-Oxo-3-(2-Pyridyl)propionat, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate |
| Dichte | 1.164 g/mL |
| Siedepunkt | 100°C to 104°C (0.3 mmHg) |
| Flammpunkt | >200°C (392°F) |
| Brechungsindex | 1.516 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 145706 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| IUPAC-Name | Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoat |
| Formelmasse | 193.2 |
| Mehr anzeigen |