Learn More
Ethyl 3-(N-Butylacetamido)propanoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[N-n-Butyl-N-acetyl]aminopropionic acid ethyl ester |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21NO3/c1-4-6-8-12(10(3)13)9-7-11(14)15-5-2/h4-9H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 215.1521 |
| Reinheit (%) | >95% |