Learn More
Ethyl3-Methyl-2-Oxobutyrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10381124
Marke: Thermo Scientific Acros 203800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20201-24-5
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009122
InChI-Schlüssel CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
IUPAC-Name Ethyl-3-methyl-2-oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Farbe Gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 62°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCOCO2C2H5
Brechungsindex 1.4090 to 1.413
Menge 25 g
Beilstein 03, 683
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.