Learn More
Ethyl-3-Isothiocyanatopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383066 5 g 5 Gramm
11373066 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10911.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17126-62-4 | C6H9NO2S | 159.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17126-62-4
Summenformel C6H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 159.203
MDL-Nummer MFCD00041130
InChI-Schlüssel UPTRONYNXNYITM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 3-isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, acmc-1ca2j, ethyl-3-isothiocynato propionate, isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, 3-isothiocyanatopropionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-,ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 526514
IUPAC-Name Ethyl-3-Isothiocyanatopropanoat
SMILES CCOC(=O)CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Dichte 1.12
Siedepunkt 75°C to 76°C (8 mmHg)
Geruch Pungent
Strukturformel SCNCH2CH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.5014
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1705633
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 159.2
Reinheit (%) 97%