Learn More
Ethyl-Isocyanatopropionat3, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332167 5 g 5 Gramm
11322167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09616.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5100-34-5 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Ethyl 3-isocyanatopropionate can be used to produce 3-[1-(2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionic acid ethyl ester with 9-hydroxy-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-carboxylic acid (2-dimethylamino-ethyl)-amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 3-Isocyanatpropionat kann zur Herstellung von 3-[1-(2-Dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionsäureethylester mit 9-hydroxy-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-1-carbonsäure (2-dimethylamino-ethyl)-amid verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Hitze und direktes Sonnenlicht. Inkompatible Materialien sind Amine, Alkohole und Wärme. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5100-34-5
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD00078461
InChI-Schlüssel XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
PubChem CID 2733373
IUPAC-Name ethyl 3-isocyanatopropanoate
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-isocyanatopropionate
Dichte 1.087
Siedepunkt 74°C to 75°C (4 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1705618
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 98%