Learn More
Ethyl 3-Isocyanatopropionat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10319320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10319320 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319270010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-isocyanatopropionate
CAS 5100-34-5
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0870g/mL
Siedepunkt 68.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H9NO3
Strukturformel OCNCH2CH2C(=O)OCH2CH3
Brechungsindex 1.4275 to 1.4295
MDL-Nummer MFCD00078461
Menge 1 g
Relative Dichte 1.087
Synonym ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
InChI-Schlüssel XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
IUPAC-Name ethyl 3-isocyanatopropanoate
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
PubChem CID 2733373
Formelmasse 143.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke