Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-indoleacetate |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 778-82-5 |
| Schmelzpunkt | 42.0°C to 45.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 164.0°C to 166.0°C (1.0 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |