Learn More
Ethyl 3-Hydroxyhexanoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429952 100 g 100 Gramm
11419952 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429952 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12060.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2305-25-1 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2305-25-1
Summenformel C8H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.213
MDL-Nummer MFCD00036604
InChI-Schlüssel LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, ethyl beta-hydroxycaproate, ethyl 3-hydroxy-hexanoate, ethyl hydroxy-3-hexanoate, 3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, fema no. 3545, acmc-20lakf, ethyl 3-hydroxycaproate, ethyl-3-hydrixyhexanoate, ethyl 3-hydroxy hexanoate
PubChem CID 61293
ChEBI CHEBI:23997
IUPAC-Name Ethyl-3-hydroxyhexanoat
SMILES CCCC(CC(=O)OCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-hydroxyhexanoate
Dichte 0.974
Siedepunkt 90°C to 92°C (14 mmHg)
Flammpunkt 94°C (202°F)
Strukturformel CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.4298
Menge 100 g
Formelmasse 160.21
Reinheit (%) 97%