Learn More
Ethyl-Hydroxybenzoat3, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478256 500 g 500 Gramm
11458256 25 g 25 Gramm
11468256 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15343.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7781-98-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Ethyl-3-hydroxybenzoesäure wird bei der Synthese chiraler Derivate von Ethyl-3-(2-methylbutyloxy)benzoesäure und 4-(2-methylbutyloxy)-4′-acetylbiphenyl durch Mitsunobu-Reaktion verwendet. Es ist ein antimikrobielles Mittel in Lebensmittelqualität.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7781-98-8
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002296
InChI-Schlüssel MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
PubChem CID 24522
IUPAC-Name Ethyl 3-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 187°C to 188°C (31 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 2208566
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%