Learn More
Ethyl (3-Formylphenoxy)acetat, 96 %
Artikelnummer. 11325669
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11325669 5 g 5 Gramm
11335669 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20399.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51264-68-7
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
MDL-Nummer MFCD04227168
InChI-Schlüssel HMBNSDWJNMBKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-3-formylphenoxy acetate, ethyl 3-formylphenoxyacetate, ethyl 3-formylphenoxy acetate, acetic acid, 2-3-formylphenoxy-, ethyl ester, acmc-20akzn, ethyl-3-formylphenoxyacetate, 3-ethoxycarbonylmethoxy benzaldehyde, 3-formylphenoxyacetic acid ethyl ester, 3-formyl-phenoxy-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 1494377
IUPAC-Name ethyl 2-(3-formylphenoxy)acetate
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (3-formylphenoxy)acetate
Siedepunkt 148°C to 150°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.531
Menge 5 g
Beilstein 2109732
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 208.22
Reinheit (%) 96%