Learn More
Ethyl-3-Ethoxy-3-Iminopropionat-Hydrochlorid, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10123294
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
2318-25-4
C7H14ClNO3
195.64
MFCD00051405
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
75345
[H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
2318-25-4
C7H14ClNO3
195.64
MFCD00051405
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
75345
[H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Prozentgehaltsbereich 85% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OC(=NH)CH2COOCH2CH3·HCL
Menge 5 g
Synonym ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hcl, ethyl carbethoxyacetimidate hydrochloride, 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl beta-ethoxy-beta-iminopropionate hydrochloride, diethyl malonmonoimidate hydrochloride, ethyl ethoxycarbonylacetimidate hydrochloride, ethyl3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
IUPAC-Name Ethyl3-Ethoxy-3-iminopropanoat;Hydrochlorid
Formelmasse 195.64
Reinheit (%) 85+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.