Learn More
Ethyl-3-Ethoxy-3-Iminopropionat-Hydrochlorid, 85+ %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 399501000
Additional Details : CAS : 2318-25-4 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041554
  • 177.00 CHF / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-08-2021
Chemische Identifikatoren
2318-25-4
195.64
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
75345
[H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
C7H14ClNO3
MFCD00051405
ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hcl, ethyl carbethoxyacetimidate hydrochloride, 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl beta-ethoxy-beta-iminopropionate hydrochloride, diethyl malonmonoimidate hydrochloride, ethyl ethoxycarbonylacetimidate hydrochloride, ethyl3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
hydrogen ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate chloride
Spezifikation
Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
108°C to 110°C
2318-25-4
C7H14ClNO3
MFCD00051405
Solubility in water: decomposes
[H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
195.64
195.64
Glasflasche
100g
85% min. (Argentometry)
CH3CH2OC(=NH)CH2COOCH2CH3·HCL
ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hcl, ethyl carbethoxyacetimidate hydrochloride, 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl beta-ethoxy-beta-iminopropionate hydrochloride, diethyl malonmonoimidate hydrochloride, ethyl ethoxycarbonylacetimidate hydrochloride, ethyl3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate chloride
75345
85+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate