missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl3-Dimethylaminopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7043602
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11351317

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01542.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145.20 g/mol

Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethyl3-Dimethylaminopropionat wird bei der Herstellung von [3-(dimethylamino)propionyl]Guanidin verwendet.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 20120-21-2
Summenformel C7H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.20
MDL-Nummer MFCD00015166
InChI-Schlüssel IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
PubChem CID 88372
IUPAC-Name Ethyl 3-(dimethylamino)propanoat
SMILES CCOC(=O)CCN(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Siedepunkt 56°C to 57°C (12 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Amine-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1702477
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt