Learn More
Ethyl-3-cyan-2-mercapto-6-methylpyridin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468927
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468927 25 g 25 Gramm
11448927 1 g 1 Gramm
11458927 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20550.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56891-69-1
Summenformel C10H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.262
MDL-Nummer MFCD00052275
InChI-Schlüssel WBMMFDGNOQLZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinate, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 3-cyano-2-mercapto-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, acmc-1axqk, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylisonicotinate, 3-cyano-4-ethoxycarbonyl-6-methylpyridine-2-thiol, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1h-pyridine-4-carboxylate, ethyl 5-cyano-2-methyl-6-thioxohydropyridine-4-carboxylate
PubChem CID 723622
IUPAC-Name Ethyl 3-Cyano-6-Methyl-2-Sulfanyliden-1H-Pyridin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=S)NC(=C1)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 222.27
Reinheit (%) 97%