Learn More
Ethyl-3-cyan-2-mercapto-6-methylpyridin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate |
| Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 222.27 |
| Reinheit (%) | 97% |