Learn More
Ethyl-3-bromopyruvat, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350124 100 g 100 Gramm
11330124 5 g 5 Gramm
11340124 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350124 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00582.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-Bromopyruvat3 wird bei der Synthese von Thioxothiazolidinen aus primären Aminen und Kohlenstoffdisulfid eingesetzt.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-23-5
Summenformel C5H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.01
MDL-Nummer MFCD00000204
InChI-Schlüssel VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
IUPAC-Name Ethyl3-Brom-2-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-bromopyruvate
Dichte 1.555
Siedepunkt 98°C to 100°C (10 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1760158
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 195.02
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch