missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-3-Aminocrotonat, TRC

Artikelnummer. 30373761
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373761 100 g
30372916 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE898080100G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7318-00-5
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Synonym 3-Amino-2-butenoic Acid Ethyl Ester, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, 3-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Amino-2-butenoate, Ethyl beta-Amino-beta-methylacrylate, Ethyl beta-Aminocrotonate, NSC 1086, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 3-Aminocrotonate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4+
Formelmasse 129.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.