Learn More
Ethyl 3-Aminobenzoat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10459410 5 g Glasflasche 5 Gramm
10152910 25 g Glasflasche 25 Gramm
10561564 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10459410 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-33-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00007794
InChI-Schlüssel ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
IUPAC-Name Ethyl-3-Aminobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminobenzoate
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1070g/mL
Siedepunkt 172°C to 175°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CO2C2H5
Brechungsindex 1.5595 to 1.5615
Menge 5 g
Beilstein 14, 389
Relative Dichte 1.107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,diethyl ether,soluble in chloroform
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.