Learn More
Ethyl-3-aminobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11498940
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498940 100 g 100 Gramm
11427107 10 g 10 Gramm
11437107 50 g 50 Gramm
11447107 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498940 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14448.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-33-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00007794
InChI-Schlüssel ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
IUPAC-Name Ethyl-3-Aminobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-aminobenzoate
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 294°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 100 g
Beilstein 1101967
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke