Learn More
Ethyl-3-Amino-4-pyrazolcarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30386619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386619 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE7031005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H9 N3 O2
Menge 5 g
Synonym Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. D (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC-Name Ethyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Formelmasse 155.0695
Reinheit (%) >95