Learn More
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonat, TRC
Artikelnummer. 30378645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378645 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8996802.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Summenformel C6H8F3NO2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 183.13
Formelmasse 183.0507