Learn More
Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541049
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906352-99-6
C14H14N2O3
258.28
MFCD09702407
ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
24229683
ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
906352-99-6
C14H14N2O3
258.28
MFCD09702407
ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
24229683
ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 258.28
Reinheit (%) 97%