Learn More
Ethyl-3,5-Dimethyl-1H-4-Pyrazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10595753 1 g 1 Gramm
10278032 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595753 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01223DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35691-93-1
Summenformel C8H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.196
MDL-Nummer MFCD00159638
InChI-Schlüssel BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
PubChem CID 215436
IUPAC-Name Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 97%