Learn More
Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30384175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384175 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE915935100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Summenformel C9H8O3Cl2
Menge 100 mg
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Molekulargewicht (g/mol) 235.06
Formelmasse 233.985