Learn More
Ethyl-3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11408950
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408950 5 g 5 Gramm
11474114 25 g 25 Gramm
11484114 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408950 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12489.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und wesentliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für pharmazeutische Agrochemikalien und in der Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17302-82-8
Summenformel C9H8Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 235.06
MDL-Nummer MFCD00016420
InChI-Schlüssel WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
IUPAC-Name Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 5 g
Beilstein 2649965
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 235.07
Reinheit (%) 99%