missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 3,5-Bis(Trifluormethyl)-Benzoesäureethylester, 99 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11456826
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11456826

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B23952.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 96617-71-9
Summenformel C11H8F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.17
MDL-Nummer MFCD01320684
InChI-Schlüssel NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2733458
IUPAC-Name Ethyl 3,5-Bis(Trifluormethyl)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Specifications

Chemischer Name oder Material Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Menge 1 g
Formelmasse 286.17
Reinheit (%) 99%
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.