Learn More
Ethyl3-(4-trimethylacetamido-3-pyridyl)acrylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494410
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494410 1 g 1 Gramm
11404420 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494410 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50036.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 912760-85-1
Summenformel C15H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.336
MDL-Nummer MFCD07781148
InChI-Schlüssel DVOJEHIQGVFQJY-VOTSOKGWSA-N
Synonym ethyl 3-4-pivaloylamino pyridin-3-yl acrylate, ethyl 3-4-pivaloylamino-3-pyridyl acrylate, ethyl 3-4-trimethylacetamido-3-pyridyl acrylate, 3-4-trimethylacetamido-3-pyridyl acrylic acid ethyl ester, 3-4-2,2-dimethyl-propionylamino-pyridin-3-yl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-4-2,2-dimethylpropanoylamino 3-pyridyl prop-2-enoate, ethyl 2e-3-4-2,2-dimethylpropanamido pyridin-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 44721297
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-[4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)pyridin-3-yl]prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=C(C=CN=C1)NC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4-trimethylacetamido-3-pyridyl)acrylate
Menge 1 g
Formelmasse 276.34