Learn More
Ethyl3-(4-fluoroanilino)crotonat, 97 %
Code produit 11443787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Conditionnement:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
11443787 5 g 5 Gramm
11453787 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11443787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18251.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18529-17-4
Summenformel C12H14FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.247
MDL-Nummer MFCD00016720
InChI-Schlüssel BUDOLSNUNUYBLF-HJWRWDBZSA-N
Synonym ethyl 3-4-fluoroanilino crotonate, z-ethyl 3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, ethyl 2z-3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, 3-4-fluorophenylamino but-2-enoic acid ethyl ester, ethyl z-3-4-fluoroanilino but-2-enoate, z-3-4-fluorophenylamino-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5811492
IUPAC-Name Ethyl (Z)-3-(4-Fluoranilin)but-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)NC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(4-fluoroanilino)crotonate
Menge 5 g
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.