Learn More
Ethyl-3,4,5-Trihydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464754 50 g 50 Gramm
11454754 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464754 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13733.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 831-61-8
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.174
MDL-Nummer MFCD00016430
InChI-Schlüssel VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
IUPAC-Name Ethyl3,4,5-trihydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 50 g
Formelmasse 198.18
Reinheit (%) 0.98