Learn More
Ethyl3-[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-3-Oxopropanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663423
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10663423
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00364DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-02-1
Summenformel C13H10F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.21
MDL-Nummer MFCD00052321
InChI-Schlüssel IBRYPSPFMRZTCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl acetate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl-acetate, ethyl 3-3,5-di trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, b-oxo-3,5-bis trifluoromethyl-,ethyl ester
PubChem CID 2782049
IUPAC-Name Ethyl-3-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-3-oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3C(O)CH2CO2CH2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 328.21
Reinheit (%) 90%