Learn More
Ethyl-3-(2-furyl)-propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473008 5 g 5 Gramm
11483008 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18732.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10031-90-0 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-90-0
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.192
MDL-Nummer MFCD00036496
InChI-Schlüssel OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-furyl propionate, ethyl 2-furanpropionate, 2-furanpropanoic acid, ethyl ester, ethyl 3-2-furyl propanoate, ethyl furfhydracrylate, ethyl furfurylacetate, ethyl 3-furan-2-yl propanoate, 2-furanpropionic acid, ethyl ester, ethyl 2-furanpropanoate, ethyl furan-2-propionate
PubChem CID 61450
IUPAC-Name Ethyl 3-(Furan-2-yl)Propanoat
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(2-furyl)propionate
Menge 5 g
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%