Learn More
Ethyl-3-(2-bromphenyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430239 5 g 5 Gramm
15420239 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63505.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135613-33-1
Summenformel C11H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 257.127
MDL-Nummer MFCD07772962
InChI-Schlüssel ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-bromophenyl propanoate, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ksc497c5h, ethyl3-2-bromophenyl propanoate, ethyl 2-bromo-3-benzenepropanoate, 2-bromo-hydrocinnamic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 10611137
IUPAC-Name ethyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Farbe Gelb
Menge 5 g
Formelmasse 257.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit