Learn More
Ethyl-3-[2,6-dichlor-5-fluor-(3-pyridiyl)]-3-oxopropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-[2, 6-dichloro-5-fluoro-(3-pyridiyl)]-3-oxopropanoate |
| Namenshinweis | 97% |
| Schmelzpunkt | 68°C to 72°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 280.08 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 3-¢2,6-dichloro-5-fluoro-(3-pyridiyl)!-3-oxopropanoate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke