Learn More
Ethyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoat (Benazepril Ethyl Ester), Mikromol™
Beschreibung
Ethyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoat (Benazepril Ethyl Ester)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benazepril Ethyl Ester |
| CAS | 103129-58-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benazepril Ethyl Ester |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C26 H32 N2 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benazepril Hydrochloride Imp. G (EP), Benazepril Imp. G (EP), Benazepril USP Related Compound G, Benazepril USP RC G, Ethyl (2S)-2-< (3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, ethyl ester, [S-(R*,R*)]- (9CI), Benazepril Ethyl Ester, Benazepril Related Compound G (USP), Benazepril Related Compound G, Benazepril Hydrochloride Impurity G, Benazepril Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl-(2S)-2-[[(3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoat |
| Mehr anzeigen |