Learn More
Ethyl-2-trifluormethyl-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
| Siedepunkt | 54°C (0.5 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 234.18 |
| Reinheit (%) | 97% |