Learn More
Ethyl(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetat, Mikromol™
Beschreibung
Ethyl(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| CAS | 61516-73-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C8 H13 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. C (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid ethyl ester, 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, Ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Ethyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Piracetam Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN1CCCC1=O |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetat |
| Mehr anzeigen |