Learn More
Ethyl 2-Oxocyclopentylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7053859
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15408148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61589.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Ethyl 2-Oxocyclopentylacetat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20826-94-2
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00044715
InChI-Schlüssel PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
PubChem CID 2723663
IUPAC-Name Ethyl-2-(2-oxocyclopentyl)acetat
SMILES CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Brechungsindex 1.4517
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest