Learn More
Ethyl 2-Oxocyclopentanecarboxylat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341617 25 g 25 Gramm
11351617 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04528.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-10-9
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.181
MDL-Nummer MFCD00001412
InChI-Schlüssel JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
PubChem CID 69136
IUPAC-Name Ethyl-Oxocyclopentan2-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Dichte 1.079
Siedepunkt 225°C to 228°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 25 g
Beilstein 387787
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) ≥97%