Learn More
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691431
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1655-07-8
C9H14O3
170.21
MFCD00001631
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
95543
ethyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
1655-07-8
C9H14O3
170.21
MFCD00001631
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
95543
ethyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Namenshinweis 98%
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 106.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O=)C6H9CO2C2H5
Brechungsindex 1.4775 to 1.4795
Menge 5 g
Beilstein 10, IV, 2606
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.