Learn More
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435838
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435838 25 g 25 Gramm
15445838 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59495.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate is used to produce other chemicals. For example, it can react with 4-methyl-aniline to get 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid p-toluidide. The reaction occurs with reagent DMAP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet. So kann es beispielsweise mit 4-methylanilin reagieren, um 2-oxo-cyclohexancarbonsäure-P-toluidid zu erhalten. Die Reaktion erfolgt mit DMAP-Reagenz
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1655-07-8
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00001631
InChI-Schlüssel FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
IUPAC-Name Ethyl-Oxocyclohexan2-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Dichte 1.064
Siedepunkt 106°C (11 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Strukturformel (O=)C6H9CO2C2H5
Brechungsindex 1.4775
Menge 25 g
Beilstein 608356
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%