Learn More
Ethyl2-Octynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498647 5 g 5 Gramm
11408657 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19784.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10519-20-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10519-20-7
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00015286
InChI-Schlüssel QPMDWYXUSMRVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-octynoate, 2-octynoic acid, ethyl ester, 2-octynoic acid ethyl ester, ethyl 2-octynate, ethyl heptynecarbonate, unii-xth780u0n3, ethyl heptine carbonate, ethyl n-oct-2-ynoate, ethyl heptyne carboxylate, 2-octynoic acid, ethylester
PubChem CID 66338
IUPAC-Name Ethyloct-2-inoat
SMILES CCCCCC#CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-octynoate
Dichte 0.91
Siedepunkt 85°C (6 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Strukturformel CH3(CH2)4C≡CCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 1759822
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%