Learn More
Ethyl2-Octynoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408657
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11408657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19784.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10519-20-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10519-20-7
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00015286
InChI-Schlüssel QPMDWYXUSMRVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-octynoate, 2-octynoic acid, ethyl ester, 2-octynoic acid ethyl ester, ethyl 2-octynate, ethyl heptynecarbonate, unii-xth780u0n3, ethyl heptine carbonate, ethyl n-oct-2-ynoate, ethyl heptyne carboxylate, 2-octynoic acid, ethylester
PubChem CID 66338
IUPAC-Name Ethyloct-2-inoat
SMILES CCCCCC#CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-octynoate
Dichte 0.91
Siedepunkt 85°C (6 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Strukturformel CH3(CH2)4C≡CCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
Beilstein 1759822
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%