Learn More
Ethyl-2-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470431 100 g 100 Gramm
11460431 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470431 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19994.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 610-34-4 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-34-4
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
MDL-Nummer MFCD00014696
InChI-Schlüssel CPNMAYYYYSWTIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl o-nitrobenzoate, ethyl nitrobenzoate, benzoic acid, o-nitro-, ethyl ester, benzoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, nitrobenzoesaureathylester, acmc-1aul6, 2-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 69123
IUPAC-Name Ethyl-2-nitrobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Siedepunkt 172°C to 174°C (18 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 2050729
Merck Index 14,3832
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 97%